Learn More
(±)-Ácido 18-metil-d3-eicosanoico, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 18-Methyleicosanoic Acid-D3 (18-methyl-D3) |
| CAS | 2708278-14-0 |
| Fórmula molecular | C21 D3 H39 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | (±)-18-Methyl-d3-eicosanoic Acid, 18-(Methyl-d3)eicosanoic acid, 18-Methylicosanoic acid-d3, 18-MEA-d3, Trideuteromethylarachidic Acid, 18-Methyleicosanoic Acid-D3 (18-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C21H42O2/c1-3-20(2)18-16-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15-17-19-21(22)23/h20H,3-19H2,1-2H3,(H,22,23)/i2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(CC)CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 18-(trideuteriometil)icosanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 329.5755 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.3373 g/mol |
| Mostrar más |