Learn More
Thermo Scientific™ Vial de muestreador automático con tapón de rosca magnético de 18 mm
Código de producto. 15866251 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Plata
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
15866251 Plata paquete de 100
1 options
Código de producto. 15866251 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 18MSCSTME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este vial de rosca, disponible en volúmenes utilizables de 10 ml y 20 ml, no requiere herramientas para el cierre. Las tapas magnéticas son ideales para la captación magnética en muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Blanco
Color Plata
Material Acero
Septo Silicona azul/PTFE transparente
Para utilizar con (aplicación) Microextracción de fase sólida (SPME)
Estilo de rosca HS
Línea de productos Chromacol
Cantidad 100
Grosor (métrico) 0,2 mm
Tamaño del tapón 18 mm
Tipo de producto Tapón de rosca (magnético)