Learn More
18-Hidroxiprogesterona, TRC
Código de producto. 30407430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407430 10 mg 10 miligramos
30390352 50 mg -
30394362 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407430 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95066010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 596-69-0
Fórmula molecular C21H30O3
Peso molecular (g/mol) 330.46
Sinónimo 18-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13R,14S,17S)-17-acetil-13-(hidroximetil)-10-metil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 18-Hydroxyprogesterone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O3/c1-13(23)17-5-6-19-16-4-3-14-11-15(24)7-9-20(14,2)18(16)8-10-21(17,19)12-22/h11,16-19,22H,3-10,12H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.2195