Learn More
18-hidroxicortisol (hemicetal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 18-Hydroxycortisol (Hemiketal) |
| CAS | 144302-17-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21H30O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (11β,20R)-18,20-Epoxy-11,17,20,21-tetrahydroxy-pregn-4-en-3-one, 1H,9H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,7a-c]furan Pregn-4-en-3-one Deriv. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O6/c1-18-6-4-13(23)8-12(18)2-3-14-15-5-7-20(25)19(15,9-16(24)17(14)18)11-27-21(20,26)10-22/h8,14-17,22,24-26H,2-7,9-11H2,1H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@]5(O)[C@@](O)(CO)OC[C@]45C[C@H](O)[C@H]23 |
| Peso molecular (g/mol) | 378.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.2042 |
| Mostrar más |