Learn More
18-Hydroxycorticosterone, MedChemExpress
Descripción
18-Hydroxycorticosterone is a corticosteroid and a derivative of corticosterone, which can lead to serious electrolyte imbalances.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 18-Hydroxycorticosterone |
| CAS | 561-65-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H30O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | O=C1CC[C@]2(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@]4(CO)[C@@H](C(CO)=O)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])CCC2=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 362.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.47 |
| Porcentaje de pureza | 97.0% |
| Mostrar más |