Learn More
18α-Glycyrrhetinic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16449066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16449066 100 mg 100 miligramos
16432376 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16449066 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0375
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress 18α-Glycyrrhetinic acid, a diet-derived compound, is an inhibitor of NF-kB and an activator of proteasome, which serves as pro-longevity and anti-aggregation factor in a multicellular organism. 18α-Glycyrrhetinic acid induces apoptosis.
18α-Glycyrrhetinic acid, a diet-derived compound, is an inhibitor of NF-kB and an activator of proteasome, which serves as pro-longevity and anti-aggregation factor in a multicellular organism. 18α-Glycyrrhetinic acid induces apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 18α-Glycyrrhetinic acid
CAS 1449-05-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H46O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 19.23 mg/mL (40.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@@]1([H])CC[C@]([C@@](CC[C@]3(C)[C@]4([H])C[C@@](C)(C(O)=O)CC3)(C)C4=C5)(C)[C@]2([H])C5=O
Peso molecular (g/mol) 470.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.68
Porcentaje de pureza 95.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease