Learn More
18β-Glycyrrhetinic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16451328
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451328 5 g 5 g
16402366 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16451328 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0180
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
MedChemExpress 18β-Glycyrrhetinic acid is the major bioactive component of Glycyrrhizae Radix and possesses anti-ulcerative, anti-inflammatory and antiproliferative properties.
18β-Glycyrrhetinic acid is the major bioactive component of Glycyrrhizae Radix and possesses anti-ulcerative, anti-inflammatory and antiproliferative properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 18β-Glycyrrhetinic acid
CAS 471-53-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H46O4
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (531.15 mM)
SMILES CC1(C)[C@@H](O)CC[C@]([C@@]1([H])CC[C@@]([C@@]2(CC[C@]3(CC[C@](C(O)=O)(C[C@]3(C2=C4)[H])C)C)C)5C)(C)[C@@]5([H])C4=O
Peso molecular (g/mol) 470.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.68
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death