Learn More
Ácido 18-β-glicirretínico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10570931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10570931 5 g Frasco de vidrio 5 g
10020960 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10570931 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120150050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.55€
    82.65€ / 5 g
    Ahorro 14.90€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 471-53-4 | C30H46O4 | 470.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 471-53-4
Fórmula molecular C30H46O4
Peso molecular (g/mol) 470.69
Número MDL MFCD00003706,MFCD00066716
Clave InChI MPDGHEJMBKOTSU-YKLVYJNSSA-N
Sinónimo enoxolone, glycyrrhetinic acid, uralenic acid, glycyrrhetic acid, 18-beta-glycyrrhetinic acid, glycyrrhetin, arthrodont, jintan, 18beta-glycyrrhetinic acid, rhetinic acid
PubChem CID 10114
ChEBI CHEBI:30853
Nombre IUPAC ácido (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bR)-10-hidroxi-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptametil-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahidro-1H-piceno-2-carboxílico
SMILES CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 18-β-Glycyrrhetinic acid
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 292°C to 295°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max. (105°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 3644
Condición de rotación específica +165° (20°C c=1,CHC3,on dry ba)
Rotación específica + 165
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.69
Porcentaje de pureza 98+%
Sustancias relacionadas 2% max. (HPLC)
Forma física Polvo cristalino