Learn More
Hamilton Tubo de llenado calibre 18, romo
Código de producto. 31257798
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
48 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
31257798 48 in cada uno
1 options
Código de producto. 31257798 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 10106145
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Longitud de 1219 mm de tubo con calibre 18 diseñado para transferencia fiable de líquidos. Cuenta con extremos romos para un relleno consistente y controlado.
  • Conjunto de tubos de llenado de calibre 18 (PN: 10106145) diseñado para una transferencia fiable de líquidos
  • Incluye un mecanizado de precisión de 0,25 in. - 28 (UNF) PEEK para conexiones seguras
  • Suministrado con 48 in. (1.219 mm) de tubería FEP calibre 18
  • Dimensiones de la tubería: 0,075 in. O.D. x 0,043 in. I.D. (1,905 mm O.D. x 1,092 mm I.D.)
  • Equipado con resortes de alivio de tensión para mejorar la durabilidad y reducir el estrés en los tubos
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de bombas
Longitud (imperial) 48 in