Learn More
Hamilton Tubo de dispensación de calibre 18, cónico
Description
- Conjunto de tubos de dispensación de calibre 18 (PN: 10106147) diseñado para dispensar líquidos con precisión
- Incluye un mecanizado de precisión de 0,25 in. - 28 (UNF) PEEK para conexiones seguras
- Suministrado con 54 in. (1.372 mm) de tubería FEP calibre 18
- Dimensiones de la tubería: 0,075 in. O.D. x 0,043 in. I.D. (1,905 mm O.D. x 1,092 mm I.D.)
- Equipado con resortes de alivio de tensión para mejorar la durabilidad y reducir el estrés en los tubos
- Cuenta con una punta cónica para optimizar la precisión de la dispensación
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Tubos de bombas |
| Longitud (métrico) | 54 in |