Learn More
18-Corona-6, TRC
Código de producto. 30353984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353984 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30353984 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC82487510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 18-Crown-6
CAS 17455-13-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12H24O6
Cantidad 10 g
Sinónimo 18-Crown-6 ether, Ethylene Oxide Cyclic Hexamer, 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, NSC 159836
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
SMILES C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
Nombre IUPAC 1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano
Peso molecular (g/mol) 264.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1573
Porcentaje de pureza >95