Learn More
18-Corona-6, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10226050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10226050 25 g Frasco de vidrio 25 g
10246000 5 g Frasco de vidrio 5 g
10134250 100 g Frasco de vidrio 100 g
11381110 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10226050 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181560250
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 17455-13-9 | C12H24O6 | 264.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17455-13-9
Fórmula molecular C12H24O6
Peso molecular (g/mol) 264.32
Número MDL MFCD00005113
Clave InChI XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 18-crown-6, 18-crown-6 ether, ethylene oxide cyclic hexamer, 18-crown-6-ether, unii-63j177nc5b, ccris 3587, 18-crown 6-ether, 1,4,7,10,13,16-hexanoxacyclooctadecane, 18-crown-6/1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
PubChem CID 28557
ChEBI CHEBI:32397
Nombre IUPAC 1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano
SMILES C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 18-Crown-6
Punto de fusión 36.0°C to 40.0°C
Color De incoloro a blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Fieser 04,142; 05,152; 06,133; 07,76; 08,1280; 09,126; 12,403; 15,76; 17,290
Índice Merck 14,2602
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons,benzene,chloroform,methanol and trichlorotrifluoroethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.32
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o masa cristalina o líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 18-Crown-6
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.