Learn More
18-Crown-6, ≥99.0% (GC), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15640870 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Glass Bottle
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15640870 5 g Glass Bottle 5 g
15620870 10 g Poly Bottle 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15640870 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 076735G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 17455-13-9
Fórmula molecular C12H24O6
Peso molecular (g/mol) 264.32
Número MDL MFCD00005113
Clave InChI XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 18-crown-6, 18-crown-6 ether, ethylene oxide cyclic hexamer, 18-crown-6-ether, unii-63j177nc5b, ccris 3587, 18-crown 6-ether, 1,4,7,10,13,16-hexanoxacyclooctadecane, 18-crown-6/1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
PubChem CID 28557
ChEBI CHEBI:32397
Nombre IUPAC 1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano
SMILES C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 18-Crown-6
Punto de fusión 42°C to 45°C
Color Incolora
Temperatura de inflamación >113°C (>235.4°F)
Envase Glass Bottle
Cantidad 5 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1619616
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.32g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (GC)