Learn More
(-)-(18-Corona-6)-2,3,11,12-Ácido tetracarboxílico, TRC
Código de producto. 30179522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179522 25 mg 25 miligramos
30179093 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC82500525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73891-15-3
Fórmula molecular C16H24O14
Peso molecular (g/mol) 440.35
Sinónimo (2S,3S,11S,12S)-1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane-2,3,11,12-tetracarboxylic Acid, [2S-(2R*,3R*,11R*,12R*)]-1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane-2,3,11,12-tetracarboxylic Acid
Nombre IUPAC (2S,3S,11S,12S)-1,4,7,10,13,16-hexaoxoxoxciclooctadecano-2,3,11,12-ácido tetracarboxílico
SMILES OC(=O)[C@H]1OCCOCCO[C@@H]([C@H](OCCOCCO[C@@H]1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-(18-Crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxylic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24O14/c17-13(18)9-10(14(19)20)29-7-3-26-4-8-30-12(16(23)24)11(15(21)22)28-6-2-25-1-5-27-9/h9-12H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.1166