Learn More
(+)-(18-Corona-6)-2,3,11,12-Ácido tetracarboxílico, TRC
Código de producto. 30135238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135238 50 mg 50 miligramos
30003422 100 mg 100 miligramos
30006077 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135238 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC82500050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61696-54-6
Fórmula molecular C16 H24 O14
Peso molecular (g/mol) 440.35
Nombre IUPAC (2R,3R,11R,12R)-1,4,7,10,13,16-hexaoxoctadecano-2,3,11,12-ácido tetracarboxílico
SMILES OC(=O)[C@@H]1OCCOCCO[C@H]([C@@H](OCCOCCO[C@H]1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-(18-Crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24O14/c17-13(18)9-10(14(19)20)29-7-3-26-4-8-30-12(16(23)24)11(15(21)22)28-6-2-25-1-5-27-9/h9-12H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.1166
Porcentaje de pureza >95%