Learn More
(-)-(18-Corona-6)-2,3,11,12-tetracarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-(18-Crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxamide |
| CAS | 61740-37-2 |
| Fórmula molecular | C24H44N4O10 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2S,3S,11S,12S)-N2,N2,N3,N3,N11,N11,N12,N12-Octamethyl-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane-2,3,11,12-tetracarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H44N4O10/c1-25(2)21(29)17-18(22(30)26(3)4)36-14-10-34-12-16-38-20(24(32)28(7)8)19(23(31)27(5)6)37-15-11-33-9-13-35-17/h17-20H,9-16H2,1-8H3/t17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C)C(=O)[C@H]1OCCOCCO[C@@H]([C@H](OCCOCCO[C@@H]1C(=O)N(C)C)C(=O)N(C)C)C(=O)N(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,11S,12S)-2-N,2-N,3-N,3-N,11-N,11-N,12-N,12-N-octametil-1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano-2,3,11,12-tetracarboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 548.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 548.3057 |