Learn More
18,21-Dihidroxi-pregn-4-eno-3,20-diona 21-Acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 18,21-Dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione 21-Acetate |
| CAS | 67694-95-5 |
| Fórmula molecular | C23H32O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 18-Hydroxydeoxycorticosterone 21-Acetate, 21-(Acetyloxy)-18-hydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32O5/c1-14(24)27-13-23(26)20-6-5-19-17-4-3-15-11-16(25)7-9-21(15,2)18(17)8-10-22(19,20)12-28-23/h11,17-20,26H,3-10,12-13H2,1-2H3/t17?,18?,19?,20?,21-,22+,23+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@@]1(O)OC[C@]23CCC4C(CCC5=CC(=O)CC[C@]45C)C2CCC13 |
| Peso molecular (g/mol) | 388.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.225 |