Learn More
Bochem™ Estantes de acero 18/10
Specifications
Specifications
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Capacidad (métrico) | 4 L |
| Altura (métrico) | 135 mm |
| Diámetro (métrico) | 245 mm |
| Forma | Alto |
| Tipo de producto | Rígidas |