Learn More
Bochem™ Cucharón de laboratorio de pesaje de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10514841
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
105 mm, 235 mm
105 mm
120 mm
200 mm, 330 mm
200 mm, 70 mm
250 mm, 120 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10514841 250 mm, 120 mm cada uno
10575221 120 mm cada uno
10162361 105 mm cada uno
10112651 200 mm, 330 mm cada uno
10150501 200 mm, 70 mm cada uno
10231771 105 mm, 235 mm cada uno
10440543 90 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10514841 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 3604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.80€
    33.21€ / paquete de 1
    Ahorro 7.59€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Especificaciones
Forma del fondo Cónicos
Material Acero inoxidable
Forma Cónicos
Tipo Cuchara de pesaje
Dimensiones (L x An) 250 x 65 mm
Longitud (métrico) 250 mm, 120 mm
Anchura (métrico) 65 mm
Diámetro (métrico) 8 mm