Learn More
Bochem™ Espátulas con cuchara de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10393371
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
235 mm
Longitud de la hoja (métrico):
25 mm
35 mm
Diámetro exterior (métrico):
4mm
5mm
Anchura (métrico) de la hoja:
10 mm
18 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) Diámetro exterior (métrico) Anchura (métrico) de la hoja unitSize
10393371 120 mm 35 mm 5mm 10 mm cada uno
11825071 235 mm 25 mm 4mm 18 mm 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10393371 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 3470
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • Fabricado con acero inoxidable 18/10
Tekniske data
Cantidad 1 unidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Espátula de cuchara
Para utilizar con (aplicación) Cuchara multiuso para una amplia gama de usos
Longitud de la hoja (métrico) 35 mm
Anchura (métrico) de la hoja 10 mm
Material de la hoja Acero inoxidable (18/10)
Diámetro exterior (métrico) 5mm
Material del mango Acero inoxidable (18/10)
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 120 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.