Learn More
Bochem™ Varilla de acero inoxidable 18/10
Product Code. 10519091
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
600 mm
750 mm
Unit Size:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longitud (métrico) Unit Size
10519091 750 mm cada uno
10730052 500 mm cada uno
10465641 600 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10519091 Supplier Bochem™ Supplier No. 5112
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Sujete la base M10 con la base de soporte de acero inoxidable 18/10 Bochem™.
  • Estructura de acero inoxidable 18/10
  • Con rosca M10
  • Varilla para bases de soporte
Specifications
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 750 mm
Diámetro de la varilla (métrico) 12 mm
Incluye Rosca M10
Tipo de producto Varilla de acero inoxidable
Tamaño de rosca M10
Para utilizar con (equipo) Para bases de soporte M10
Cantidad 1 unidad