Learn More
Bochem™ Agitadores de hélice de acero inoxidable 18/10 con 3 hojas fijas
Código de producto. 10395353
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50 mm
70 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10395353 100 mm cada uno
10102701 50 mm cada uno
10284171 70 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10395353 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 9116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.05€
    77.30€ / paquete de 1
    Ahorro 7.75€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Diámetro (métrico) 100 mm
Diámetro del eje (métrico) 10 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la homogeneización y la suspensión
Incluye 3 hojas fijas
Longitud (métrico) 800 mm
Cantidad 1 unidad
Tipo Agitador de hélice
Material Acero inoxidable (18/10)