Learn More
Bochem™ Cucharas de polipropileno de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10219130
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
180 mm
190 mm
210 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Longitud de la hoja (métrico):
26 mm
30 mm
35 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) unitSize
10219130 150 mm 30 mm cada uno
10370301 180 mm 30 mm cada uno
10211351 190 mm 26 mm cada uno
10370481 210 mm 35 mm cada uno
10248800 250 mm 30 mm cada uno
10791601 300 mm 35 mm cada uno
10506562 300 mm 30 mm cada uno
10675601 400 mm 35 mm cada uno
10050771 500 mm 35 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10219130 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 3400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • La cuchara está disponible en tres tipos diferentes
  • Esterilizable en autoclave
  • Fabricada con acero inoxidable 18/10
  • Cuchara multiusos para una amplia gama de usos
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Cuchara de polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Cuchara multiuso para una amplia gama de usos
Longitud de la hoja (métrico) 30 mm
Anchura (métrico) 13 mm
Material de la hoja Acero inoxidable (18/10)
Diámetro exterior (métrico) 5mm
Dimensiones (L x An) 150 x 13 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 150 mm