Learn More
Bochem™ Carrito plegable de laboratorio de acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 785 x 450 x 850 mm (con rueda y mango) |
| Acabado | Mate |
| Altura (métrico) | 850 mm |
| Longitud (métrico) | 785 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 300 kg |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Anchura (métrico) | 450 mm |