Learn More
Bochem™ Cuenco de laboratorio de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10373511
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
220 mm
240 mm
260 mm
305 mm
320 mm
380 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10373511 305 mm cada uno
10475431 220 mm cada uno
10692401 240 mm cada uno
10434281 260 mm cada uno
10767191 320 mm cada uno
10343611 380 mm 1 PCS
10515421 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10373511 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8594
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene, mezcle o trabaje con productos químicos con el cuenco de laboratorio Bochemde Acero inoxidable™ 18/10. Este es un accesorio de laboratorio útil.
  • Fondo plano
  • Acero inoxidable
  • Cuenco esférico
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 6 l
Material Acero inoxidable
Forma Redondo
Tipo Recipiente de laboratorio
Altura (métrico) 120 mm
Diámetro (métrico) 305 mm