Learn More
Bochem™ Gatos de laboratorio de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10258640
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
10258640 240 mm cada uno
10408632 100 mm cada uno
10088521 200 mm cada uno
10303712 130 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10258640 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 11140
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Material Acero inoxidable (18/10)
Dimensiones (L x An) 240 x 240 mm
Longitud de la base (métrico) 240 mm
Anchura (métrico) 240 mm
Incluye Ruedas
Tipo de producto Clavija de laboratorio
Cantidad 1 unidad