Learn More
Bochem™ Gato de laboratorio de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10410441
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la base (métrico):
160 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la base (métrico) Tamaño de la unidad
10410441 200 mm cada uno
10289260 160 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10410441 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 11130
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Fabricadas con acero inoxidable 18/10. Bochem™ El gato de laboratorio de acero inoxidable 18/10 presenta una tecnología de tijera mejorada con tolerancias reducidas.
  • Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • Tecnología de tijera mejorada con tolerancias reducidas
  • Mando ergonómico, redondeado y fácil de usar
  • Construcción de tijera de acero inoxidable 18/10
  • Todos los modelos se fabrican según DIN 12897.
  • Carga dinámica máxima de funcionamiento (Kg máx. din.) y carga operativa estática máxima (Kg máx. stat .) Las normas son según DIN 12897
  • Los modelos más pequeños (hasta 240 x 240 mm; tipo 1) tienen una rueda de ajuste manual sencilla.
  • Los modelos más grandes (a partir de 300 x 300 mm; tipo 2) recomiendan el uso del trinquete incluido, que se conecta con una rueda de ajuste especial.
Especificaciones
Material Acero inoxidable (18/10)
Altura (métrico) Entre 60 y 275 mm
Longitud de la base (métrico) 200 mm
Tipo de producto Clavija de laboratorio
Cantidad 1 unidad