Learn More
Bochem™ Gato de laboratorio de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10289260
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la base (métrico):
160 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la base (métrico) unitSize
10289260 160 mm cada uno
10410441 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10289260 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 11120
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10. Bochem™ El gato de laboratorio de acero inoxidable 18/10 presenta una tecnología de tijera mejorada con tolerancias reducidas.
  • Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • Tecnología de tijera mejorada con tolerancias reducidas
  • Mando ergonómico, redondeado y fácil de usar
  • Construcción de tijera de acero inoxidable 18/10
  • Todos los modelos se fabrican según DIN 12897.
  • Carga dinámica máxima de funcionamiento (Kg máx. din.) y carga operativa estática máxima (Kg máx. stat .) Las normas son según DIN 12897
  • Los modelos más pequeños (hasta 240 x 240 mm; tipo 1) tienen una rueda de ajuste manual sencilla.
  • Los modelos más grandes (a partir de 300 x 300 mm; tipo 2) recomiendan el uso del trinquete incluido, que se conecta con una rueda de ajuste especial.
Especificaciones
Material Acero inoxidable (18/10)
Altura (métrico) Entre 60 y 275 mm
Longitud de la base (métrico) 160 mm
Tipo de producto Clavija de laboratorio
Cantidad 1 unidad