Learn More
Bochem™ Recipiente de laboratorio forma alta de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10707315
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 L
2 L
3 L
6 L
8 l
10 L
Diámetro (métrico):
150 mm
180 mm
195 mm
220 mm
285 mm
310 mm
Altura (métrico):
80 mm
95 mm
115 mm
125 mm
145 mm
165 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10707315 3 L 220 mm 125 mm cada uno
10103504 10 L 150 mm 80 mm cada uno
10532944 1,5 L 180 mm 95 mm cada uno
10493265 2 L 195 mm 115 mm cada uno
10789155 6 L 285 mm 145 mm cada uno
10185324 8 l 310 mm 165 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10707315 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8605
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • Perfil alto
  • Con reborde
  • Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 3 L
Material Acero inoxidable
Forma Redondo
Tipo Recipiente de laboratorio
Altura (métrico) 125 mm
Diámetro (métrico) 220 mm