Learn More
Agencinox™ Cápsula de evaporación alta de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 11751923
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
5 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11751923 5 l cada uno
11711923 250 ml 1 PCS
11721923 500 ml 1 PCS
11731923 1 l 1 PCS
11701923 125 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11751923 Proveedor Agencinox™ N.º de proveedor 1200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas placas para aplicaciones de evaporación generales. Los platos de evaporación alta de acero inoxidable 18/10 Agencinox™ son ideales para su uso en entornos médicos.
  • Plato evaporador de forma alta
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Material Acero inoxidable (18/10)
Tipo Cápsula de evaporación alta
Altura (métrico) 160 mm
Diámetro (métrico) 200 mm