Learn More
Agencinox™ Cápsula de evaporación alta de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 11711923
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
5 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11711923 250 ml 1 PCS
11751923 5 l cada uno
11721923 500 ml 1 PCS
11731923 1 l 1 PCS
11701923 125 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11711923 Proveedor Agencinox™ N.º de proveedor 1085
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas placas para aplicaciones de evaporación generales. Los platos de evaporación alta de acero inoxidable 18/10 Agencinox™ son ideales para su uso en entornos médicos.
  • Plato evaporador de forma alta
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Acero inoxidable
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Para utilizar con (aplicación) Aplicación de evaporación
Altura (métrico) 45 mm
Diámetro (métrico) 85 mm