Learn More
Bochem™ Rodillo de guía de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10374081
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante (métrico):
70 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante (métrico) Tamaño de la unidad
10374081 70 kg cada uno
1 options
Código de producto. 10374081 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 100
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Especificaciones
Diámetro (métrico) 100 mm
Altura (métrico) 121 mm
Capacidad portante (métrico) 70 kg
Material Acero inoxidable 18/10
Anchura (imperial) 1,9 cm (3 x 4 pulg)
Anchura (métrico) 26,9 mm