Learn More
Bochem™ Cuenco de fondo plano de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10078410
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10078410 125 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10078410 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8670
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 125 ml
Material Acero inoxidable
Forma Redondo
Tipo Bol de laboratorio
Altura (métrico) 40 mm
Diámetro (métrico) 80 mm