Learn More
Bochem™ Placa evaporadora de acero inoxidable 18/10 con reborde
Código de producto. 10745505
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
45 mm
60 mm
95 mm
100 mm
Longitud (métrico):
310 mm
340 mm
375 mm
445 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10745505 95 mm 445 mm cada uno
10346104 100 mm 500 mm cada uno
10098310 45 mm 310 mm cada uno
10162411 60 mm 340 mm cada uno
10739121 45 mm 375 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10745505 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8398
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Evapore los materiales en el laboratorio con el plato de evaporación de acero inoxidable 18/10 con reborde Bochem™.
  • Acero inoxidable 18/10
  • Importante tamaño de borde
  • Forma rectangular
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Material Acero inoxidable
Forma Rectangulares
Tipo Placa de evaporación
Longitud (métrico) 445 mm
Altura (métrico) 95 mm