Learn More
Bochem™ Aguja de disección de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 11855101
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Soporte para aguja tipo 2 KOLLE 12000
Soporte para argolla tipo 1 KOLLE 12000
Soporte para lanceta tipo 3 KOLLE 12000
Diameter (Metric) Inside:
1 mm
1,5 mm
2,5 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diameter (Metric) Inside unitSize
11855101 Soporte para argolla tipo 1 KOLLE 12000 2,5 mm 10 PCS
11875101 Soporte para aguja tipo 2 KOLLE 12000 1 mm paquete de 10
11845101 Soporte para argolla tipo 1 KOLLE 12000 1,5 mm paquete de 10
11835091 Soporte para lanceta tipo 3 KOLLE 12000 - paquete de 10
11865101 Soporte para argolla tipo 1 KOLLE 12000 4 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11855101 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 12002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para usar con Bochem portaagujas Kolle 12000. Bochem™ La aguja de disección de acero inoxidable 18/10 está fabricada en acero inoxidable.
  • Tipo 1: argolla
  • Tipo 2: aguja
  • Tipo 3: lanceta
  • Para usar con Bochem portaagujas Kolle 12000
  • Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Diameter (Metric) Inside 2,5 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Tipo de producto Ojos
Para utilizar con (equipo) Soporte para argolla tipo 1 KOLLE 12000
Cantidad 10/paquete.