Learn More
Bochem™ Soporte para tubos de ensayo E-Poli 18/10 E
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos (16 mm) |
| Material | E-Poli 18/10 |
| Posiciones | 12 |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (L x An) | 130 x 50mm |
| Longitud (métrico) | 130 mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 16 mm |
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
| Altura (métrico) | 70 mm |