Learn More
Bochem™ Tenazas de silicona para vasos de precipitados E-Poli 18/10
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) de la abertura | 150 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Tipo | Pinzas para vasos de precipitados |