Learn More
Bochem™ Tenazas para matraz E-Poli 18/10
Descripción
- Los puntos están revestidos con poliamida
- Longitud estándar: 250mm
- Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pinzas de matraz |
| Longitud (métrico) de la abertura | 110 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |