Learn More
Bochem™ Tenazas para matraz E-Poli 18/10
Código de producto. 10506742
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico) de la abertura:
110 mm
115 mm
130 mm
145 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) de la abertura unitSize
10506742 130 mm cada uno
10410423 115 mm cada uno
10596732 110 mm cada uno
10505611 145 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10506742 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 2181
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Levante y mueva los matraces durante la experimentación con las pinzas de matraz Bochem™ E-Poli 18/10. Sus puntos llevan un revestimiento de poliamida.
  • Los puntos están revestidos con poliamida
  • Longitud estándar: 250mm
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Longitud (métrico) de la abertura 130 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Tipo Pinzas de matraz