Learn More
Bochem™ Tenazas de crisol de E-Poli 18/10 con rebordes
Código de producto. 10140001
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
160 mm
200 mm
220 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10140001 300 mm 1 PCS
10788941 200 mm cada uno
10068800 160 mm cada uno
10232851 220 mm cada uno
10038840 250 mm cada uno
10282941 400 mm cada uno
10243041 500 mm cada uno
10554261 600 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10140001 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 2103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.80€
    10.55€ / paquete de 1
    Ahorro 4.25€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Con crestas. Bochem™ Las pinzas para crisol E-Poli 18/10 con estrías proporcionan un agarre seguro.
  • Con rebordes
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas de crisol
Longitud (métrico) 300 mm
Material Acero inoxidable (18/10)