Learn More
Bochem™ Tenazas de crisol E-Poli 18/10 con asa de plástico de PVC
Código de producto. 10799431
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10799431 300 mm cada uno
10273981 200 mm cada uno
10336241 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10799431 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 2163
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.07€
    12.40€ / paquete de 1
    Ahorro 3.67€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Buen agarre
  • Con asa de plástico PVC
  • Temperatura máxima 145 °C
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas de crisol
Longitud (métrico) 300 mm
Material Acero inoxidable (18/10)