Learn More
Bochem™ Tenazas de crisol E-Poli 18/10 con asa de plástico de PVC
Descripción
- Con asa de plástico PVC
- Temperatura máxima 145 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Tipo | Pinzas de crisol |