Learn More
Bochem™ Pinzas para vasos de precipitados
Código de producto. 10038780
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10038780 250 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10038780 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 2220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.35€
    18.13€ / paquete de 1
    Ahorro 5.22€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas para vasos de precipitados
Longitud (métrico) de la abertura 60 a 100 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Material Estructura de alambre de acero 18/10 electropulido con mordazas de tiras de metal arqueadas y revestimientos de mordazas de fibra cerámica.