Learn More
(17Z)-20-hidroxi-3,11-dioxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al, Mikromol™
Descripción
(17Z)-20-hidroxi-3,11-dioxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (17Z)-20-Hydroxy-3,11-dioxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al |
| CAS | 118724-35-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (17Z)-20-Hydroxy-3,11-dioxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C21 H24 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (17Z)-20-Hydroxy-3,11-dioxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h7-9,11,14-15,19,25H,3-6,10H2,1-2H3/b18-16-/t14-,15-,19+,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC/C/2=C(/O)\C=O |
| Nombre IUPAC | (2Z)-2-[(8S,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-ilideno]-2-hidroxiacetaldehído |
| Mostrar más |