Learn More
(17R)-4'-Cloro-5'-etil-9-fluoro-11Beta-hidroxi-16Beta-metilspiro[androsta-1,4-dien-17,2'(3'H)-fu, TRC
Código de producto. 30006342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006342 250 mg 250 miligramos
18053030 25 mg 25 miligramos
18061120 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006342 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC366115250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1486466-31-2
Fórmula molecular C25 H30 Cl F O4
Peso molecular (g/mol) 448.95
Sinónimo (17R)-4'-Chloro-5'-ethyl-9-fluoro-11β-hydroxy-16β-methylspiro[androsta-1,4-diene-17,2'(3'H)-furan]-3,3'-dione, Clobetasol Propionate 17α-spiro Compound, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-16β-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17(R)-spiro-2'-[4'-chloro-5'-ethylfuran-3'(2'H)-one
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-4'-cloro-5'-etil-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetilspiro[6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantoreno-17,2'-furano]-3,3'-dione
SMILES CCC1=C(Cl)C(=O)[C@@]2(O1)[C@@H](C)C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clobetasol Propionate 17alpha-spiro Compound
Nombres de analitos o componentes Clobetasol Propionate 17alpha-spiro Compound
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C25H30ClFO4/c1-5-18-20(26)21(30)25(31-18)13(2)10-17-16-7-6-14-11-15(28)8-9-22(14,3)24(16,27)19(29)12-23(17,25)4/h8-9,11,13,16-17,19,29H,5-7,10,12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.1817