Learn More
(17Beta)-Spiro[androsta-1,4-dieno-17,2'-oxiran]-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (17beta)-Spiro[androsta-1,4-diene-17,2'-oxiran]-3-one |
| CAS | 55706-91-7 |
| Fórmula molecular | C20H26O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxirane] |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26O2/c1-18-8-5-14(21)11-13(18)3-4-15-16(18)6-9-19(2)17(15)7-10-20(19)12-22-20/h5,8,11,15-17H,3-4,6-7,9-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17-,18+,19+,20-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@H]1CC[C@@]25CO5 |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14R,17S)-10,13-dimetilespiro[7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-17,2'-oxirano]-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 298.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.1933 |