Learn More
17beta-Nerifolina, TRC
Código de producto. 30008979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008979 5 mg 5 miligramos
30006436 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3901055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 466-07-9
Fórmula molecular C30 H46 O8
Peso molecular (g/mol) 534.68
Sinónimo (3β,5β)-3-[(6-deoxy-3-O-methyl-α-L-glucopyranosyl)oxy]-14-hydroxy-card-20(22)-enolide, Neriifolin, 17β-Neriifolin, NSC 123976
Nombre IUPAC 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-[(2R,3S,4R,5S,6S)-3,5-dihidroxi-4-metaxi-6-metilox-2-il]oxi-14-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2H-furano-5-one
SMILES CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](C)O[C@@H](O[C@H]2CC[C@@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@H]3CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@]45O)C6=CC(=O)OC6)C2)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neriifolin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H46O8/c1-16-24(32)26(35-4)25(33)27(37-16)38-19-7-10-28(2)18(14-19)5-6-22-21(28)8-11-29(3)20(9-12-30(22,29)34)17-13-23(31)36-15-17/h13,16,18-22,24-27,32-34H,5-12,14-15H2,1-4H3/t16-,18+,19-,20+,21-,22+,24-,25-,26+,27-,28-,29+,30-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.3193
Porcentaje de pureza >95%