Learn More
(17Beta)-N-[2,5-Bis(trifluorometil)fenil]-3-oxo-androst-4-eno-17-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (17beta)-N-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-androst-4-ene-17-carboxamide |
| CAS | 164656-19-3 |
| Fórmula molecular | C28H31F6NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Androst-4-ene-17-carboxamide, N-[2,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-, (17β)-, (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-N-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H31F6NO2/c1-25-11-9-17(36)13-15(25)3-5-18-19-7-8-22(26(19,2)12-10-20(18)25)24(37)35-23-14-16(27(29,30)31)4-6-21(23)28(32,33)34/h4,6,13-14,18-20,22H,3,5,7-12H2,1-2H3,(H,35,37)/t18-,19-,20-,22+,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)Nc5cc(ccc5C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-N-[2,5-bis(trifluorometil)fenil]-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantreno-17-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 527.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 527.2259 |