Learn More
17beta-Hidroxiprogesterona, TRC
Código de producto. 30406342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406342 1 g
30392926 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30406342 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9501951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 604-09-1
Fórmula molecular C21H30O3
Peso molecular (g/mol) 330.46
Sinónimo 17-Hydroxyisopregn-4-ene-3,20-dione, (17α)-17-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione
Nombre IUPAC (8R,10R,13R,14S,17S)-17-acetil-17-hidroxi-10,13-dimetilo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-3-una
SMILES O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])C2([H])CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C(C)=O)O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17beta-Hydroxyprogesterone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17?,18+,19+,20-,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.2195