Learn More
Pentanoato de 17beta-hidroxiestra-1,3,5(10)-trien-3-ilo (3-valerato de estradiol), Mikromol™
Código de producto. 30049219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049219 25 mg 25 miligramos
30049737 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049219 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0209.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Pentanoato de 17beta-hidroxiestra-1,3,5(10)-trien-3-ilo (3-valerato de estradiol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estradiol 3-Valerate
CAS 21881-45-8
Nombres de analitos o componentes Estradiol 3-Valerate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H32 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 17beta-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Pentanoate, Estradiol Valerate Imp. B (EP), Estradiol 3-Valerate
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-16-7-9-17-15(14-16)6-8-19-18(17)12-13-23(2)20(19)10-11-21(23)24/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21+,23+/m1/s1
SMILES CCCCC(=O)Oc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1
Nombre IUPAC pentanoato de [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ilo]
Peso molecular (g/mol) 356.51
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.506 g/mol